SML2173
NS3861
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(3-Bromo-2-thienyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-ene, NS 3861
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
BrC1=C(SC=C1)C2=CC(N3C)CCC3C2
Clé InChI
ZJCNRVHZJADROC-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable