Key Documents
SML1662
Sigma-Aldrich
Buparvaquone
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,4-Naphthalenedione,2-[[4-(1,1-dimethylethyl)cyclohexyl]methyl]-3-, Butalex, UNII-0354RT7LG4, 2-[(4-tert-Butylcyclohexyl)methyl]-3-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 2-[[4-(1,1-Dimethylethyl)cyclohexyl]methyl]-3-hydroxy-1,4-naphthalenedione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H26O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
DMSO: soluble
chloroform: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C1CCC(CC1)CC2=C(O)C(=O)c3ccccc3C2=O
InChI
1S/C21H26O3/c1-21(2,3)14-10-8-13(9-11-14)12-17-18(22)15-6-4-5-7-16(15)19(23)20(17)24/h4-7,13-14,24H,8-12H2,1-3H3
Clé InChI
KLLIVCPQDTYMLC-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Buparvaquone is a second-generation hydroxynaphthoquinone antiprotozoal drug related to parvaquone and atovaquone. Buparvaquone is indicated for the therapy and prophylaxis of all forms of Theileriosis and found to have an anti-Leishmanial activity.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Dhar, S., et al.
The Veterinary Record, 119, 635-636 (1986)
Hudson, A.T., et al.
Parasitoloty, 90, 45-55 (1985)
McHardy, N., et al.
Research in Veterinary Science, 39, 29-33 (1985)
Garnier, T., et al.
The Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 60, 802-810 (2007)