Principaux documents
SML1452
Sigma-Aldrich
Ibufenac
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(2-Methylpropyl)-benzeneacetic acid, 4-Isobutylphenylacetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(CC1=CC=C(CC(C)C)C=C1)=O
InChI
1S/C12H16O2/c1-9(2)7-10-3-5-11(6-4-10)8-12(13)14/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
CYWFCPPBTWOZSF-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Actions biochimiques/physiologiques
Ibufenac is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) analog of ibuprofen that was withdrawn for hepatotoxicity. It inhibits cyclooxygenases COX-1 and -2 activity with IC50 values of 17.4 and 13.1 μM, respectively and > 40 μM for 5-LOX. It has been used in studies of drug-induced hepatotoxicity.
Non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) analog of ibuprofen, cyclooxygenase inhibitor withdrawn for hepatotoxicity
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable