SML1286
Fumonisin B1 Ready Made Solution
(Fusarium moniliforme), 1 mg/mL in DMSO
Synonyme(s) :
(2S,2′S)-2,2′-{[(5S,6R,7R,9R,11S,16R,18S,19S)-19-amino-11,16,18-trihydroxy-5,9-dimethylicosane-6,7-diyl]bis[oxy(2-oxoethane-2,1-diyl)]}disuccinic acid, Macrofusin
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Source biologique
(Fusarium moniliforme)
Forme
DMSO solution
Concentration
1 mg/mL in DMSO
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N[C@H]([C@@H](O)C[C@H](O)CCCC[C@H](O)C[C@H](C[C@@H](OC(=O)C[C@H](CC(=O)O)C(=O)O)[C@H](OC(=O)C[C@H](CC(=O)O)C(=O)O)[C@H](CCCC)C)C)C
InChI
1S/C34H59NO15/c1-5-6-9-20(3)32(50-31(44)17-23(34(47)48)15-29(41)42)27(49-30(43)16-22(33(45)46)14-28(39)40)13-19(2)12-24(36)10-7-8-11-25(37)18-26(38)21(4)35/h19-27,32,36-38H,5-18,35H2,1-4H3,(H,39,40)(H,41,42)(H,45,46)(H,47,48)/t19-,20+,21+,22+,23+,24+,25-,26+,27-,32-/m1/s1
Clé InChI
UVBUBMSSQKOIBE-ZWKVXHQASA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F
Point d'éclair (°C)
87 °C