Principaux documents
SML1147
Sigma-Aldrich
IQ-1
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[2-(4-Acetylphenyl)diazenyl]-2-(3,4-dihydro-3,3-dimethyl-1(2H)-isoquinolinylidene)-acetamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H22N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.42
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
yellow to orange
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C1=CC=C(N=N/C(C(N)=O)=C2NC(C)(C)CC3=C/2C=CC=C3)C=C1)=O
InChI
1S/C21H22N4O2/c1-13(26)14-8-10-16(11-9-14)24-25-19(20(22)27)18-17-7-5-4-6-15(17)12-21(2,3)23-18/h4-11,23H,12H2,1-3H3,(H2,22,27)/b19-18+,25-24?
Clé InChI
ZXSRRUROLCGTBS-ASEVQSCHSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
IQ-1 enhances β-catenin/CBP interactions and blocks β-catenin/p300 driven transcription, which enables mouse embryonic stem cells (ESCs) to be maintained in an undifferentiated pluripotent state, allowing expansion and self-renewal of mouse ESC populations.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable