Key Documents
SML0830
Sigma-Aldrich
SNAP-94847
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[3-[1-[[4-(3,4-Difluorophenoxy)phenyl]methyl]-4-piperidinyl]-4-methylphenyl]-2-methyl-propanamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C29H32F2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
478.57
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C29H32F2N2O2.ClH/c1-19(2)29(34)32-23-7-4-20(3)26(16-23)22-12-14-33(15-13-22)18-21-5-8-24(9-6-21)35-25-10-11-27(30)28(31)17-25;/h4-11,16-17,19,22H,12-15,18H2,1-3H3,(H,32,34);1H
Clé InChI
DEDUDFNRQKUBRH-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
SNAP-94847 is a potent antagonist of the melanin-concentrating hormone receptor MCHR-1. SNAP-94847 displays anxiolytic and antidepressant activity, and reduces food intake in mice.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the Melanin-Concentrating Hormone Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable