SML0530
Clonixin
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[(3-Chloro-2-methylphenyl)amino]-3-pyridinecarboxylic acid, CBA 93626, Chlonixin, Clonixic acid, Clonixin, Clonixine, NSC 335505, Sch 10304
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 15 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cc1c(Cl)cccc1Nc2ncccc2C(O)=O
InChI
1S/C13H11ClN2O2/c1-8-10(14)5-2-6-11(8)16-12-9(13(17)18)4-3-7-15-12/h2-7H,1H3,(H,15,16)(H,17,18)
Clé InChI
CLOMYZFHNHFSIQ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable