SMB01031
Antheindurolide A
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
2(3H)-Furanone, dihydro-3-methylene-4-[3-methyl-4-(tetrahydro-4-methyl-5-oxo-2-furanyl)-2-butenyl]- (9CI)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Essai
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
264.32
Solubilité
water: slightly soluble
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O1C[C@@H](C(=C)C1=O)C\C=C(\CC2OC(=O)C(C2)C)/C
Clé InChI
KFKSQOIZZRZEFC-BZFAMWISSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable