SMB00604
Bakuchiol
≥95%
Synonyme(s) :
(S)-Bakuchiol, 4-[(1E,3S)-3-Ethenyl-3,7-dimethyl-1,6-octadien-1-yl]phenol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
liquid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C\C(C)=C/CC[C@@](C)(C=C)\C=C\c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C18H24O/c1-5-18(4,13-6-7-15(2)3)14-12-16-8-10-17(19)11-9-16/h5,7-12,14,19H,1,6,13H2,2-4H3/b14-12+/t18-/m1/s1
Clé InChI
LFYJSSARVMHQJB-QIXNEVBVSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
363.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
184 °C - Pensky-Martens closed cup