SMB00522
5,6,7-Trihydroxy-4′-methoxyflavone
≥85% (LC/MS-UV)
Synonyme(s) :
5,6,7-trihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥85% (LC/MS-UV)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1C2=C(C(O)=C(C=C2OC(C3=CC=C(OC)C=C3)=C1)O)O
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-9-4-2-8(3-5-9)12-6-10(17)14-13(22-12)7-11(18)15(19)16(14)20/h2-7,18-20H,1H3
Clé InChI
XVMMEYCPXZYLAI-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable