Principaux documents
SMB00521
Sigma-Aldrich
4-Oxo-5-phenylpentanoic acid
≥90% (LC/MS-UV)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
≥90% (LC/MS-UV)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(CC1=CC=CC=C1)CCC(O)=O
InChI
1S/C11H12O3/c12-10(6-7-11(13)14)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,13,14)
Clé InChI
LTNSOYZGFPWHOF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Natural product derived from fungal source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable