SMB00393
β-GalNAc-PEG3-Azide
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(8-Azido-3,6-dioxaoctyl) 2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside, 2-{2-[2-azidoethoxy]ethoxy}ethyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](OCCOCCOCCN=[N+]=[N-])[C@H](NC(C)=O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H26N4O8/c1-9(20)17-11-13(22)12(21)10(8-19)26-14(11)25-7-6-24-5-4-23-3-2-16-18-15/h10-14,19,21-22H,2-8H2,1H3,(H,17,20)/t10?,11?,12-,13+,14+/m0/s1
Clé InChI
FLYIOTWDNWJXHY-PNKMZZHYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable