Principaux documents
SMB00294
Sigma-Aldrich
Thiamine mononitrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Thiamine nitrate, Vitamin B1 mononitrate, Vitamin B1 nitrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H17N5O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.36
Beilstein:
3857790
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.79
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
white to off-white
Pf
374-392 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[O-][N+]([O-])=O.CC1=NC=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C(N)=N1
InChI
1S/C12H17N4OS.NO3/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;2-1(3)4/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);/q+1;-1
Clé InChI
UIERGBJEBXXIGO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Thiamine mononitrate is a synthetic stable nitrate salt form of vitamin B1 that has been used for the preparation and assay of various multi-vitamin formulations and as an additive to foods to compensate for losses during processing.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable