Principaux documents
SMB00140
Sigma-Aldrich
5-Carboxystrictosidine
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
5α-Carboxy-3-isovincoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H34N2O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
574.58
Code UNSPSC :
12352205
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C28H34N2O11/c1-3-12-14(8-18-21-15(9-19(29-18)25(35)36)13-6-4-5-7-17(13)30-21)16(26(37)38-2)11-39-27(12)41-28-24(34)23(33)22(32)20(10-31)40-28/h3-7,11-12,14,18-20,22-24,27-34H,1,8-10H2,2H3,(H,35,36)/t12-,14?,18+,19-,20-,22-,23+,24-,27+,28+/m1/s1
Clé InChI
LHKZIVMTXZLOTP-ZCCQUAMYSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable