SMB00017
Conglobatin
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C28H38N2O6/c1-17-7-19(3)25(11-23-13-29-15-33-23)35-28(32)22(6)10-18(2)8-20(4)26(12-24-14-30-16-34-24)36-27(31)21(5)9-17/h9-10,13-20,25-26H,7-8,11-12H2,1-6H3/b21-9+,22-10+/t17-,18-,19+,20+,25?,26?/m1/s1
Clé InChI
LAJRJVDLKYGLOO-BWBKOITMSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable