SCP0165
Hepatitis C Virus NS3 Protease Substrate, fluorogenic
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C38H53N7O13S1
Poids moléculaire :
847.93
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥73%
Conditions de stockage
protect from light
Température de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
Ac-Glu-Glu-Val-Val-Ala-Cys-AMC
Application
Hepatitis C virus (HCV) NS3 protease is the key enzyme for virus maturation. AcEEVVAC-AMC is used as a fluorogenic substrate of NS3 protease.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable