Key Documents
SAB5702559
Sigma-Aldrich
Anti-ATGL/PNPLA2 Antibody, clone 10Y4M10, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
1110001C14Rik, ATGL, FP17548, PEDF-R, TTS-2.2, TTS2, iPLA2zeta
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
10Y4M10, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
55 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.53 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
LPARLNEALLEACVEPTDLLTTLSNMLPVRLATAMMVPYTLPLESALSFTIRLLEWLPDVPEDIRWMKEQTGSICQYLVMRAKRKLGRHLPSRLP
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PNPLA2(57104)
Description générale
This gene encodes an enzyme which catalyzes the first step in the hydrolysis of triglycerides in adipose tissue. Mutations in this gene are associated with neutral lipid storage disease with myopathy. [provided by RefSeq, Jul 2010]
Immunogène
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 300-394 of human ATGL / PNPLA2 (Q96AD5).
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1