Principaux documents
SAB5702226
Sigma-Aldrich
Anti-Ki67 Antibody, clone 5P6N6, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
KIA, MIB-, MIB-1, PPP1R105
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
5P6N6, monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:400
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
LAGTLPGSKRQLQTPKEKAQALEDLAGFKELFQTPGHTEELVAAGKTTKIPCDSPQSDPVDTPTSTKQRPKRSIRKADVEGELLACRNLMPSAGKAMHTPK
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MKI67(4288)
Description générale
This gene encodes a nuclear protein that is associated with and may be necessary for cellular proliferation. Alternatively spliced transcript variants have been described. A related pseudogene exists on chromosome X.
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1200-1300 of human Ki67 (NP_002408.3).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
IHC, IF/ICC
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3