SAB56000297
Anti-CD1a Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM393, affinity purified immunoglobulin
About This Item
Produits recommandés
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM393, monoclonal
recombinant monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:200
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD1A(909)
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable