SAB4700792
Monoclonal Anti-CD41/CD61 antibody produced in mouse
clone PAC-1
Synonyme(s) :
GPIIb, GPalpha Iib, Integrin alpha-Iib, platelet GPIIb, platelet membrane glycoprotein Iib
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PAC-1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB3(3690)
Description générale
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable