SAB4700676
Monoclonal Anti-Blood Group B antibody produced in mouse
clone HEB-29, culture supernatant, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HEB-29, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
agglutination assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable