SAB4700045
Monoclonal Anti-CD3 antibody produced in mouse
clone MEM-92, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MEM-92, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgM
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD3(916)
Description générale
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable