SAB4504371
Anti-phospho-Connexin 43 (pSer368) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-AVSD3, Anti-CMDR, Anti-CX43, Anti-EKVP, Anti-EKVP3, Anti-GJAL, Anti-HLHS1, Anti-HSS, Anti-ODDD, Anti-PPKCA
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 43 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer368)
Informations sur le gène
human ... GJA1(2697)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 332-381
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable