SAB4503337
Anti-CASP9 (Cleaved-Asp330), C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
APAF-3, Apoptotic protease Mch-6, Apoptotic protease activating factor 3, CASP-9, Caspase-9
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 17 kDa
antigen 37 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
proteolytically cleaved (Asp330)
Informations sur le gène
human ... CASP9(842)
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 281-330
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable