SAB4500170
Anti-USP19 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Deubiquitinating enzyme 19, Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 19, Ubiquitin thioesterase 19, Ubiquitin-specific-processing protease 19, Zinc finger MYND domain-containing protein 9
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 145 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... USP19(10869)
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 391-440
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable