SAB4300230
Anti-phospho-EIF2AK2 (pThr451) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-EIF2AK1 antibody produced in rabbit, Anti-MGC126524 antibody produced in rabbit, Anti-PKR antibody produced in rabbit, Anti-PRKR antibody produced in rabbit, Anti-eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 2 antibody produced in rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~74 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(K-G-TP-L-R)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr451)
Informations sur le gène
human ... EIF2AK2(5610)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable