SAB4300123
Anti-phospho-JAK1 (pTyr1022) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-JAK1A antibody produced in rabbit, Anti-JAK1B antibody produced in rabbit, Anti-JTK3 antibody produced in rabbit, Anti-Janus kinase 1 (a protein tyrosine kinase) antibody produced in rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~130 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(K-E-YP-Y-T)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr1022)
Informations sur le gène
human ... JAK1(3716)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable