SAB4200786
Anti-Human IgG1 antibody, Mouse monoclonal
clone 8C/6-39, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Human immunoglobulin G1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8C/6-39, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
indirect ELISA: 3-6 μg/mL using Human IgG1 myeloma protein for coating.
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable