SAB4200782
Anti-Tenascin antibody, Mouse monoclonal
clone BC-24, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Cytotactin, Anti-GMEM, Anti-GP 150-225, Anti-Glioma-associated-extracellular matrix antigen, Anti-Hexabrachion, Anti-JI, Anti-Myotendinous antigen, Anti-Neuronectin, Anti-TN, Anti-Tenascin-C (TN-C)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BC-24, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using pronase-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human tonsil sections
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TNC(3371)
Description générale
Immunogène
Application
- in immunoblotting
- in Immunohistochemistry
- in flow cytometry
- in enzyme linked immunosorbent assay(ELISA)
- for blocking tenascin-C proliferating activity
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable