SAB4200778
Anti-NRAS Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
Anti-GTPase NRas, Anti-transforming protein N-Ras
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-NRAS (internal) antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
predicted mol wt ~21 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 2.5-5 μg/mL using human MCF7 cell line extract
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human melanoma sections
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NRAS(4893)
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable