SAB4200755
Anti-Human IgE-Peroxidase antibody, Mouse monoclonal
clone GE-1, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Immunoglubulin E
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GE-1, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: 1:20,000-1:30,000 using 5 μg/mL Human IgE myeloma for coating
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable