SAB4200718
Anti-Elastin antibody, Mouse monoclonal
clone BA-4, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-ELN, Anti-Tropoelastin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BA-4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
sheep, hamster, bovine, goat, frog, rabbit, porcine, human, guinea pig, canine
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using enzyme-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded sheep arterial tissue sections
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EMILIN3(2006)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- immunohistochemistry
- immunoblot
- immunoprecipitation
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable