SAB4200545
Anti-Parvalbumin antibody, Mouse monoclonal
clone PARV-19, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-ALPHA-PARVALBUMIN, Monoclonal Anti-PALB1, Monoclonal Anti-PV, Monoclonal Anti-PVALB (includes EG:19293), Monoclonal Anti-Parv, Monoclonal Anti-Pva
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PARV-19, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 12 kDa
Espèces réactives
rat, human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using formalin-fixed paraffin embedded rat cerebellum.
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using BLO-11 cells.
western blot: 1-2 μg/mL using mouse muscle extracts.
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PVALB(5816)
rat ... PVALB(25269)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunohistochemistry
- immunofluorescence staining
- immunolabeling
- to label brain slices for perineuronal net staining
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
Western Blotting (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable