SAB4200527
Anti-USP8 antibody, Mouse monoclonal
clone US872, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Deubiquitinating enzyme 8, Anti-HumORF8, Anti-UBPY, Anti-Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 8, Anti-Ubiquitin isopeptidase Y, Anti-Ubiquitin specific peptidase 8, Anti-Ubiquitin thioesterase 8, Anti-Ubiquitin-specific-processing protease 8, Anti-hUBPy, Monoclonal Anti-USP8 antibody produced in mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
US872, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~127 kDa
antigen ~70 kDa
Espèces réactives
human, rat, bovine, monkey, mouse, dog
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 5-10 μg/test using MCF7 cells
indirect immunofluorescence: 1.25-2.5 μg/mL using A549 cells
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using MCF7 total cell extracts
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... USP8(9101)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable