SAB4200370
Anti-PVRL4 antibody, Mouse monoclonal
clone N4.101.10, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Nectin-4/PVRL4 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-PVRL4 antibody produced in mouse, Anti-EDSS1, Anti-LNIR, Anti-Nectin-4, Anti-PRR4, Anti-PVRL4, Anti-Poliovirus receptor-related 4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
N4.101.10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 5-10 μg/test using using 1x106 MDA-MB-231 cells
immunocytochemistry: 2.5-5 μg/mL using using MDA-MB-231 cells
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PVRL4(81607)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable