SAB4200176
Anti-JNK antibody, Mouse monoclonal
clone 1C2, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-JNK-46, Anti-JNK1, Anti-JNK1A2, Anti-JNK21B1/2, Anti-JUN N-terminal kinase, Anti-MAP kinase 8, Anti-MAPK8, Anti-PRKM8, Anti-SAPK1, Anti-stress-activated protein kinase 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C2, monoclonal
Poids mol.
antigen ~43 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1-2 μg/mL using using whole extracts of mouse NIH-3T3 cells
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAPK8(5599)
mouse ... Mapk8(26419)
rat ... Mapk8(116554)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Monoclonal Anti-JNK antibody is specific for human, mouse and rat JNK1 (43 kDa) and/or JNK2 (55 kDa).
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable