SAB4200151
Anti-Drosha antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-ETOHI2, RANSE3L, Anti-RN3, Anti-RNASEN, Anti-RNC, Anti-RNase III, Anti-p241, Anti-ribonuclease type III, nuclear
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 130-160 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells.
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa nuclear cell lysates.
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RNASEN(29102)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable