SAB4200073
Anti-Transglutaminase-2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-C polypeptide, protein-glutamine-gamma-glutamyltransferase, Anti-G-alpha-h, Anti-TG2, Anti-TGC, Anti-TGM2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~78 kDa
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using formalin-fixed and paraffin embedded human placenta
immunoprecipitation (IP): 15-30 μg using human placenta extracts
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using U87 cells
western blot: 1-2 μg/mL using U87 cell extracts
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TGM2(7052)
Description générale
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable