SAB4200039
Anti-Serotonin Transporter (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-5-hydroxytryptamine transporter, Anti-5HTT, Anti-HTT, Anti-OCD1, Anti-SERT, Anti-SLC6A4 solute carrier family 6, member 4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~83 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using SH-SY5Y cell lysates
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Slc6a4(25553)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable