SAB3500873
Monoclonal Anti-HEMAGGLUTININ antibody produced in mouse
clone 7B9B2, affinity isolated antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7B9B2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
virus
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable