SAB2108573
Anti-GLS2
IgG fraction of antiserum
Synonyme(s) :
Anti- GLS, Anti- LGA, Anti- MGC71567, Anti- hLGA, Anti-GA
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
36 kDa
Espèces réactives
rat, horse, mouse, human, dog, pig
Concentration
0.5-1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
Numéro d'accès
NM_013267
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GLS2(27165)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
GLS2 functions as a tumor protein p53 downstream target gene. GLS2 controls the functions of p53, in modulating energy metabolism and antioxidant defense. It might play a critical role in tumorigenesis. The protein negatively controls PI3K (phosphatidylinositol 3-kinase) /AKT (non-specific serine/threonine protein kinase) signalling pathway. GLS2 regulates the neuronal effects of tumor protein p73. The protein might have a pivotal role in radioresistance in cervical cancer patients.
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable