SAB1409014
Monoclonal Anti-NMNAT2 antibody produced in mouse
clone 2G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
C1orf15, KIAA0479, MGC2756, PNAT-2, PNAT2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 58.74 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NMNAT2(23057)
Description générale
Immunogène
Sequence
MEIQELEEIQACQGLWEVFVTLSERARDYLHKTGRFIVIGGIVSPVHDSYGKQGLVSSRHRLIMCQLAVQNSDWIRVDPWECYQDTWQTTCSVLEHHRDLMKRVTGCILSNVNTPSMTPVIGQPQNETPQPIYQNSNVATKPTAAKILGKVGESLSRICCVRPPVERFTFVDENANLGTVMRYEEIELRILLLCGSDLLESFCIPGLWNEADMEVIVGDFGIVVVPRDAADTDRIMNHSSILRKYKNNIMVVKDDINHPMSVVSSTKSRLALQHGDGHVVDYLSQPVIDYILKSQLYINASG
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable