Principaux documents
SAB1408789
Sigma-Aldrich
Anti-SLC12A7 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DKFZp434F076, KCC4
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 29.37 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC12A7(10723)
Catégories apparentées
Immunogène
SLC12A7 (AAH07760, 1 a.a. ~ 266 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPTNFTVVPVEAHADGGGDETAERTEAPGTPEGPEPERPSPGDGNPRENSPFLNNVEVEQESFFEGKNMALFEEEMDSNPMVSSLLNKLANYTNLSQGVVEHEEDEESRRREAKAPRMGTFIGVYLPCLQNILGVILFLRLTWIVGVAGVLESFLIVAMCCTCTMLTAISMSAIATNGVVPAGGSYYMISRSLGPEFGGAVGLCFYLGTTFAGAMYILGTIEIFLTGTEDGVGSLGLGLAQGNRRQTHLSPSDAAQAAHGASYGSF
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable