Principaux documents
SAB1408139
Sigma-Aldrich
Anti-MUM1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ14868, FLJ22283, HSPC211, MGC131891, MGC163315, MUM-1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~78.8 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MUM1(84939)
Immunogène
MUM1 (ENSP00000345789, 1 a.a. ~ 711 a.a) full-length human protein.
Sequence
MMADAKYVLCRWEKRLWPAKVLARTATSTKNKRRKEYFLAVQILSLEEKIKVKSTEVEILEKSQIEAIASSLASQNEVPAAPLEELAYRRSLRVALDVLSEGSIWSQESSAGTGRADRSLRGKPMEHVSSPCDSNSSSLPRGDVLGSSRPHRRRPCVQQSLSSSFTCEKDPECKVDHKKGLRKSENPRGPLVLPAGGGAQDESGSRIHHKNWTLASKRGGNSAQKASLCLNGSSLSEDDTERDMGSKGGSWAAPSLPSGVREDDPCANAEGHDPGLPLGSLTAPPAPEPSACSEPGECPAKKRPRLDGSQRPPAVQLEPMAAGAAPSPGPGPGPRESVTPRSTARLGPPPSHASADATRCLPCPDSQKLEKECQSSEESMGSNSMRSILEEDEEDEEPPRVLLYHEPRSFEVGMLVWHKHKKYPFWPAVVKSVRQRDKKASVLYIEGHMNPKMKGFTVSLKSLKHFDCKEKQTLLNQAREDFNQDIGWCVSLITDYRVRLGCGSFAGSFLEYYAADISYPVRKSIQQDVLGTKLPQLSKGSPEEPVVGCPLGQRQPCRKMLPDRSRAARDRANQKLVEYIVKAKGAESHLRAILKSRKPSRWLQTFLSSSQYVTCVETYLEDEGQLDLVVKYLQGVYQEVGAKVLQRTNGDRIRFILDVLLPEAIICAISAVDEVDYKTAEEKYIKGPSLSYREKEIFDNQLLEERNRRRR
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable