SAB1404649
Monoclonal Anti-NAE1 antibody produced in mouse
clone 2E9-D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
A-116A10.1, APPBP1, HPP1, ula-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2E9-D12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~84.85 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NAE1(8883)
Description générale
Immunogène
Sequence
MAQLGKLLKEQKYDRQLRLWGDHGQEALESAHVCLINATATGTEILKNLVLPGIGSFTIIDGNQVSGEDAGNNFFLQRSSIGKNRAEAAMEFLQELNSDVSGSFVEESPENLLDNDPSFFCRFTVVVATQLPESTSLRLADVLWNSQIPLLICRTYGLVGYMRIIIKEHPVIESHPDNALEDLRLDKPFPELREHFQSYDLDHMEKKDHSHTPWIVIIAKYLAQWYSETNGRIPKTYKEKEDFRDLIRQGILKNENGAPEDEENFEEAIKNVNTALNTTQIPSSIEDIFNDDRCINITKQTPSFWILARALKEFVAKEGQGNLPVRGTIPDMIADSGKYIKLQNVYREKAKKDAAAVGNHVAKLLQSIGQAPESISEKELKLLCSNSAFLRVVRCRSLAEEYGLDTINKDEIISSMDNPDNEIVLYLMLRAVDRFHKQQGRYPGVSNYQVEEDIGKLKSCLTGFLQEYGLSVMVKDDYVHEFCRYGAAEPHTIAAFLGGAAAQEVIKIITKQFVIFNNTYIYSGMSQTSATFQL
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable