Key Documents
SAB1401397
Sigma-Aldrich
Anti-UQCRFS1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
RIP1, RIS1, RISP, UQCR5
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UQCRFS1(7386)
Catégories apparentées
Immunogène
UQCRFS1 (NP_005994.1, 1 a.a. ~ 274 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLSVAARSGPFAPVLSATSRGVAGALRPLVQATVPATPEQPVLDLKRPFLSRESLSGQAVRRPLVASVGLNVPASVCYSHTDIKVPDFSEYRRLEVLDSTKSSRESSEARKGFSYLVTGVTTVGVAYAAKNAVTQFVSSMSASADVLALAKIEIKLSDIPEGKNMAFKWRGKPLFVRHRTQKEIEQEAAVELSQLRDPQHDLDRVKKPEWVILIGVCTHLGCVPIANAGDFGGYYCPCHGSHYDASGRIRLGPAPLNLEVPTYEFTSDDMVIVG
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable