Principaux documents
SAB1105794
Sigma-Aldrich
Anti-RNASE1 (34-46) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonyme(s) :
Anti-RIB1, Anti-RNS1, Anti-Ribonuclease, RNase A family, 1 (pancreatic)
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt ~18 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2,000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RNASE1(6035)
Immunogène
synthetic peptide corresponding to amino acids 34-46 of human RNASE1
Forme physique
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable