S1826
Sialic Acid Aldolase from Escherichia coli K12
recombinant, expressed in E. coli BL21, ≥3.0 units/mg protein
Synonyme(s) :
N-Acetylneuraminate lyase, N-Acetylneuraminate pyruvate-lyase (N-acetyl-D-mannosamine-forming)
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli BL21
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥3.0 units/mg protein
Poids mol.
33.4 kDa
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Définition de l'unité
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.