S0577
Streptokinase C from Streptococcus sp.
lyophilized solid, ≥3,500 unit/mg solid
Synonyme(s) :
Streptokinase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bacterial (Streptococcus sp.)
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
40—60% protein (biuret)
Forme
lyophilized solid
Activité spécifique
≥3,500 unit/mg solid
Couleur
off-white to light yellow
Application(s)
life science and biopharma
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Streptococcus pyogenes ... SKC(134997)
Description générale
Streptokinase is an extracellular enzyme, a single-chain polypeptide produced by several strains of β-hemolytic Streptococci. It is composed of multiple structural domains like α-, β-, and γ-domains that are involved in various functions.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable