RAB0449
Cell-Based ELISA for detecting phospho-STAT4 (pTyr693) in cultured cell lines
192 assays
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
192 assays
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... STAT4(6775)
mouse ... STAT4(20849)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Composants de kit également disponibles séparément
- RABBLOCK5x Blocking Solution (Item F)FDS
- RABFIX1Fixing Solution (Item D)FDS
- RABHRP1HRP-conjugated Anti-Rabbit IgG Concentrate (Item I1)FDS
- RABHRP2HRP-conjugated Anti-Mouse IgG Concentrate (Item I2)FDS
- RABPLATE1Uncoated MicroplateFDS
- RABQUENCHQuenching Solution for Cell-based ELISA Assay (Item E)FDS
- RABSTOP1Stop SolutionFDS
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3